Drukuj
kwas salicylowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18731.0100 8.18731.1000 8.18731.9050
8.18731.0100EA 135 PLN
8.18731.0100 8.18731.1000 8.18731.9050
kwas salicylowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas salicylowy
Formuła: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 336
Temp. topnienia: 157…159 °C
Gęstość: 1.443 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 157
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002439
Numer CAS: 69-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-712-3
Klasyfikacja Merck : 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 157 - 159 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Boiling Point 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 27 hPa (211 °C)
Flash Point 157 °C
Density 1.443 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C