kwas salicylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12253.0E
A12253.30
A12253.36
A12253.0EEA
790
PLN
A12253.0E
A12253.30
A12253.36
kwas salicylowy ≥99%
kwas salicylowy
Purity: 99%
CAS No.: 69-72-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 157°(315°F)
Melting Point: 158-160°
Boiling Point: 211°/20mm
Beilstein Reference: 774890
Merck Reference: 14,8332
MDL No.: MFCD00002439
Formuła:
(HO)C₆H₄CO₂H Temp. Wrzenia: 211 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 158…160 °C Gęstość: 1,443 Temp. Zapłonu: 157 °C (315 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002439 Numer CAS: 69-72-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-712-3 Klasyfikacja Merck : 14,8332 |