kwas salicylowy 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
Purity: 99+%
CAS No.: 69-72-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 157°(315°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.443
Melting Point: 158-160°
Boiling Point: 211°/20mm
Solubility: Soluble in alcohol, acetone, ether. Slightly soluble in cold water. More soluble in boiling water. Water solubility increased by Na3PO4, alkali acetates or alkali citrates
Beilstein Reference: 774890
Merck Reference: 14,8332
MDL No.: MFCD00002439
Formuła:
(HO)C₆H₄CO₂H MW: 138.12 g/mol Temp. Wrzenia: 211 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 158…160 °C Gęstość: 1.443 Temp. Zapłonu: 157 °C (315 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002439 Numer CAS: 69-72-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-712-3 Klasyfikacja Merck : 14,8332 |