kwas salicylowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
147700010
147700025
ACRO147700010EA
386
PLN
ACRO147700010
ACRO147700025
kwas salicylowy 99+%
kwas salicylowy
Formuła:
(HO)C₆H₄CO₂H Temp. Wrzenia: 211 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 158…161 °C Gęstość: 1,443 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002439 Numer CAS: 69-72-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-712-3 Klasyfikacja Merck : 13,08411 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 158 to 161 °C |
Titration with NaOH | 99.0 to 101.0 % |