3,4,5-Triethoxybenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14157.14
A14157.22
A14157.36
A14157.14EA
197
PLN
A14157.14
A14157.22
A14157.36
3,4,5-Triethoxybenzoic acid ≥98%
3,4,5-Triethoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6970-19-0
Molecular Formula: C13H18O5
Formula Weight: 254.29
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 2659063
Formuła:
C₁₃H₁₈O₅ Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 110…113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002505 Numer CAS: 6970-19-0 Numer WE (dawny EINECS): 230-192-3 |