Kwas 2,4,6-trimetoksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L04997.06
L04997.14
L04997.06EA
818
PLN
L04997.06
L04997.14
Kwas 2,4,6-trimetoksybenzoesowy ≥98%
Kwas 2,4,6-trimetoksybenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 570-02-5
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 1972294
Formuła:
C₁₀H₁₂O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016497 Numer CAS: 570-02-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-325-4 |