Drukuj
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
183470250 183471000
ACRO183470250EA 184 PLN
ACRO183470250 ACRO183471000
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid 98+%
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₅
Temp. Wrzenia: 110 - 115 °C (0,04 -rr)
Temp. topnienia: 99…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002433
Numer CAS: 573-11-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-350-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.2 %