Drukuj
Automatyczne biurety, AS, wzór peletek, boczne zawory odcinające i zawór pośredni
Dostawca: HIRSCHMANN
355036060 355037060 355037560
HIRS355036060EA 2030 PLN
HIRS355036060 HIRS355037060 HIRS355037560
Automatyczne biurety, AS, wzór peletek, boczne zawory odcinające i zawór pośredni
Biurety
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS, brown glass, DURAN® with white graduation.
  • Main point ring graduation
  • Lateral PTFE stopcock with intermediate valve
Certyfikaty: Compliance with DIN EN ISO 385.