Drukuj
Biurety automatyczne, wzór Pellet’a, korek boczny i zawór pośredni
Dostawca: HIRSCHMANN
352016060 352017060 352017560 352036060 352037060 352037560
HIRS352016060EA 1350 PLN
HIRS352016060 HIRS352017060 HIRS352017560 HIRS352036060 HIRS352037060 HIRS352037560
Biurety automatyczne, wzór Pellet’a, korek boczny i zawór pośredni
Biurety
Automatic burette, Pellet pattern, class B, brown glass, DURAN® with white graduation.
  • Lateral PTFE stopcock or glass key
  • With intermediate valve
Certyfikaty: Compliance with DIN EN ISO 385.