Drukuj
Biurety, wzór Pellet, brązowe, korek boczny
Dostawca: HIRSCHMANN
342016060 342017060 342017560 342036060 342037060 342037560
HIRS342016060EA 1130 PLN
HIRS342016060 HIRS342017060 HIRS342017560 HIRS342036060 HIRS342037060 HIRS342037560
Biurety, wzór Pellet, brązowe, korek boczny
Biurety
Automatic burettes, Pellet pattern, class B, DURAN® brown glass, with white graduation.
  • Schellbach stripes for enhanced legibility
  • Lateral stopcock with glass key or PTFE spindle
Certyfikaty: Compliance with DIN EN ISO 385.