Drukuj
Biurety automatyczne, wzór peletki, korek boczny
Dostawca: HIRSCHMANN
341016060 341017060 341017560 341036060 341037060 341037560
612-1514EA 1070 PLN
612-1514 612-9804 HIRS341017560 HIRS341036060 HIRS341037060 HIRS341037560
Biurety automatyczne, wzór peletki, korek boczny
Biurety
Automatic burettes, Pellet pattern, class B, DURAN® with blue graduation.
  • Schellbach stripes for enhanced legibility
  • Lateral glass stopcock or PTFE valve stopcock
Certyfikaty: Caliberated for DIN EN ISO 385.