Drukuj
Kwas syryngowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
A11725.14 A11725.22
A11725.14EA 531 PLN
A11725.14 A11725.22
Kwas syryngowy ≥98%
Kwas syryngowy
Purity: 98+% CAS No.: 530-57-4 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.17 Melting Point: 206-208° Boiling Point: 192-193°/14mm MDL No.: MFCD00002552
Formuła: C₉H₁₀O₅
Temp. Wrzenia: 192…193 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 206…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002552
Numer CAS: 530-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-486-8