Drukuj
Kwas syryngowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
132890100 132890250 132891000
ACRO132890100EA 427 PLN
ACRO132890100 ACRO132890250 ACRO132891000
Kwas syryngowy 97%
Kwas syryngowy
Formuła: C₉H₁₀O₅
Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 206…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002552
Numer CAS: 530-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-486-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 212 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
NMR (13C-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 74.22 to 80.41 % C