Kwas 3,5-dimetoksybenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14374.22
A14374.14
A14374.36
A14374.22EA
1090
PLN
A14374.22
A14374.14
A14374.36
Kwas 3,5-dimetoksybenzoesowy ≥99%
Kwas 3,5-dimetoksybenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 1132-21-4
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 511834
MDL No.: MFCD00002502
Formuła:
C₉H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 341 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 182…186 °C Gęstość: 1,423 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002502 Numer CAS: 1132-21-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-473-8 |