Drukuj
Kwas 3,5-dimetoksybenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115460250 115461000 115460050
ACRO115460250EA 309 PLN
ACRO115460250 ACRO115461000 ACRO115460050
Kwas 3,5-dimetoksybenzoesowy 99%
Kwas 3,5-dimetoksybenzoesowy
Formuła: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 341
Temp. topnienia: 182…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002502
Numer CAS: 1132-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-473-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 185 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %