Drukuj
Tace na instrumenty
Dostawca: BURKLE
4230-3024 4230-3027 4230-3036 4230-3043 4230-3019
BURK4230-3024EA 61.2 PLN
BURK4230-3024 BURK4230-3027 BURK4230-3036 BURK4230-3043 BURK4230-3019
Tace na instrumenty
Tace/Naczynia/Parownice Tace instrumentalne
Melamine, white.
  • Tray without lid
  • Autoclavable
  • Suitable for use with foodstuffs
Informacje do zamówienia: Lid available as accessory