Drukuj
Septa GC, septa wysokotemperaturowa
Dostawca: HAMILTON BONADUZ
75801 75802 75803 75804 75805 75806 75807 75813 75810
HAMI75801EA 164 PLN
HAMI75801 HAMI75802 HAMI75803 HAMI75804 HAMI75805 HAMI75806 HAMI75807 HAMI75813 HAMI75810
Septa GC, septa wysokotemperaturowa
Septy
These preconditioned PTFE/silicone rubber septa are 3,175 mm thick.
  • Average life up to 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum operating temperature 212 °C