Drukuj
3,4-Dimethoxybenzoic acid 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115451000 115450250 115455000
ACRO115451000EA 304 PLN
ACRO115451000 ACRO115450250 ACRO115455000
3,4-Dimethoxybenzoic acid 99+%
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Formuła: C₉H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 303 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 179…182 °C
Gęstość: 1,436 g/cm³ (-100 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002500
Numer CAS: 93-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-215-7
Klasyfikacja Merck : 12,10086
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA