Drukuj
Systemy rolllerów Wheaton® R2P™ 2.0
Dostawca: DWK Life Sciences
WRBPF8110-C WRBPF5110-C WRBPF5111-C WRBPF8111-C WRBMR5070-C WRBMR5031-C WRBMR5010-B WRBMR5030-J WRTPF5110-B WRTPF8110-F WRTPF8110-D WRTPF8110-C WRTPF8110-B WRTPF8110-A WRTPF5110-J WRTPF5110-F WRBPF5110-B WRBMR5030-F WRBMR5010-A WRBPF5110-A WRBMR5090-J WRBMR5090-F WRBMR5090-D WRBMR5090-C WRBMR5090-B WRBMR5090-A WRBPF5110-D WRBPF5110-F WRBMR5030-D WRBMR5030-C WRBMR5030-B WRBMR5030-A WRBMR5010-J WRBMR5010-F WRBMR5010-D WRBMR5010-C WRTPF5110-C WRTPF8110-J WRTPF5110-A WRBPR5030-J WRBPR5030-F WRBPR5030-D WRBPR5030-C WRBPR5030-B WRBPR5030-A WRBPF5110-J WRTPF5110-D WSBMR5040-C WSBMR5040-D WSBMR5020-D WSTPF8110-C WSTPF8111-C WSBPF5110-C WRBMR5091-C WSTPF5111-C WSBMR5010-C WSBMR5090-C WRBPR5050-C WSBMR5011-D WSBMR5010-D WRBMR5071-C WRTMR5071-C
WHEAWRBPF8110-CEA 207800 PLN
WHEAWRBPF8110-C 392-0349 WHEAWRBPF5111-C WHEAWRBPF8111-C 392-0454 WHEAWRBMR5031-C WHEAWRBMR5010-B WHEAWRBMR5030-J WHEAWRTPF5110-B WHEAWRTPF8110-F 392-0356 392-0355 WHEAWRTPF8110-B WHEAWRTPF8110-A WHEAWRTPF5110-J WHEAWRTPF5110-F WHEAWRBPF5110-B WHEAWRBMR5030-F WHEAWRBMR5010-A WHEAWRBPF5110-A WHEAWRBMR5090-J WHEAWRBMR5090-F 392-0456 392-0455 WHEAWRBMR5090-B WHEAWRBMR5090-A 392-0350 WHEAWRBPF5110-F 392-0453 392-0452 WHEAWRBMR5030-B WHEAWRBMR5030-A WHEAWRBMR5010-J WHEAWRBMR5010-F WHEAWRBMR5010-D WHEAWRBMR5010-C 392-0353 WHEAWRTPF8110-J WHEAWRTPF5110-A WHEAWRBPR5030-J WHEAWRBPR5030-F 392-0352 392-0351 WHEAWRBPR5030-B WHEAWRBPR5030-A WHEAWRBPF5110-J 392-0354 WHEAWSBMR5040-C WHEAWSBMR5040-D WHEAWSBMR5020-D WHEAWSTPF8110-C WHEAWSTPF8111-C WHEAWSBPF5110-C WHEAWRBMR5091-C WHEAWSTPF5111-C WHEAWSBMR5010-C 392-0458 WHEAWRBPR5050-C WHEAWSBMR5011-D WHEAWSBMR5010-D WHEAWRBMR5071-C WHEAWRTMR5071-C
Systemy rolllerów Wheaton® R2P™ 2.0
Aparaty obrotowe do kultur
Aparat do hodowli rolkowej Wheaton® R2P™ 2.0 został zaprojektowany, aby umożliwić rozwój i wzrost hodowanych komórek od badań do wielkości produkcji bez konieczności zmiany sprzętu i ponownej walidacji protokołów. System R2P™ 2.0 wykorzystuje skomputeryzowany pomiar rzeczywistej prędkości butelki i umożliwia połączenie w sieć do 255 jednostek. Zastosowania obejmują: Wirusy do szczepionek lub powiązanych badań, białka, enzymy, przeciwciała, testy na żywych komórkach.
  • Czytelny interfejs z ekranem dotykowym, który można łatwo nadzorować
  • Łatwo rozpoznawalne ikony do intuicyjnej nawigacji
  • Sterowany cyfrowo bezobsługowy silnik z dokładnością do 0,01 min⁻¹
  • Możliwość podłączenia do zdalnego interfejsu i monitorowania przez systemy SCADA
  • Dostępnych jest wiele konfiguracji desek i pojemności zapewniających elastyczność procesu
Dostępne są dwie konfiguracje pokładów. Odstęp produkcyjny wynoszący 152 mm między pomostami maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni inkubatora, podczas gdy modułowy odstęp między pomostami wynoszący 181 mm umożliwia łatwiejsze wyjmowanie i wymianę butelek, zmniejszając zakłócenia w komórkach. Systemy z pięcioma obszarami umieszczania na pokładzie umożliwiają stosowanie z pionowym inkubatorem, podczas gdy systemy z ośmioma miejscami są przeznaczone do instalacji produkcyjnych na dużą skalę.
Dodatkowe informacje: Dostępne są inne konfiguracje, podobnie jak zestawy modernizacyjne do aktualizacji starych systemów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.