Drukuj
Kity do izolacji DNA z tkanek z bloczków parafinowych i formaliny
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
D3399-00 D3399-01 M6958-00 M6958-01
D3399-00EA 104 PLN
D3399-00 D3399-01 M6958-00 M6958-01
Kity do izolacji DNA z tkanek z bloczków parafinowych i formaliny
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
Trawienie proteazą uwalnia mikrogramowe ilości DNA z próbke FFPE. Wyizolowane kwasy nukleinowe, chociaż mocno podzielone, mogą być wykorzystane do wielu aplikacji jak np. analiza ekspresji genów. Kity E.Z.N.A.® oparte na kolumienkach stosuje się do pracy z niewielką ilością próbek, podczas gdy zestawy Mag-Bind, oparte na kulkach magnetycznych, wykorzystuje się do procesowania dużej ilości próbek, szczególnie z wykorzystaniem stacji automatycznych.
  • Imponujący wynik w mniej niż 40 minut
  • Standardowy protokół nie wymaga zastosowania ekstrakcji ksylenem
  • Kity oparte na kulkach magnetycznych sa w pełnie kompatybilne z większościa stacji automatycznych np. King Fisher
The purified nucleic acids, although highly fragmented, are suitable for a variety of downstream genomic and gene expression analyses. E.Z.N.A® spin column-based kits are ideal for low throughput applications while Mag-Bind® magnetic beads-based kits are designed specifically for high throughput users with automation capability.