2,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12901.06
A12901.14
A12901.22
A12901.06EA
494
PLN
A12901.06
A12901.14
A12901.22
2,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
2,5-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2785-98-0
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 2097993
MDL No.: MFCD00002436
Formuła:
C₉H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 314 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 75…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002436 Numer CAS: 2785-98-0 Numer WE (dawny EINECS): 220-503-0 |