Drukuj
Kanister bezpieczeństwa
Dostawca: BURKLE
2601-3005 2601-2010 2601-2020 2601-7010
BURK2601-3005EA 2610 PLN
BURK2601-3005 BURK2601-2010 BURK2601-2020 BURK2601-7010
Kanister bezpieczeństwa
Pojemniki bezpieczeństwa
Kanister, stal nierdzewna, stalowy z zaworem bezpieczeństwa i uszczelkami PTFE.
  • Konstrukcja zabezpiecza przed wybuchem
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Ciśnienie do ok. 0,3 bar