Drukuj
Naczynia do odparowywania, płaskie
Dostawca: USBECK Laborgeräte
5012 5013
USBE5012EA 140 PLN
USBE5012 USBE5013
Naczynia do odparowywania, płaskie
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
Dishes made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean