Drukuj
Kolby miarowe, klasa B, czerwone oznaczenia
Dostawca: KARTELL
2490 2491 2492 2493 2494
KART2490EA 123 PLN
KART2490 KART2491 KART2492 KART2493 KART2494
Kolby miarowe, klasa B, czerwone oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
PMP, crystal clear, with screw cap.
  • Można sterylizować w autoklawie do 170 °C
  • Chemicznie czystszy niż szkło i chemicznie nieabsorbujący
  • Bez zwilżania
  • Nadaje się do artykułów spożywczych
Te kolby nie tworzą menisku, więc końcowe odczyty są ułatwione. Kalibrowany grawimetrycznie w 20 °C. Grube ściany eliminują zniekształcenia. Cienka szyja umożliwia precyzyjny odczyt końcowego pomiaru.