Kwas 2,4-dimetoksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16252.14
A16252.22
A16252.14EA
306
PLN
A16252.14
A16252.22
Kwas 2,4-dimetoksybenzoesowy ≥98%
Kwas 2,4-dimetoksybenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 91-52-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 107-111°
Beilstein Reference: 2210860
MDL No.: MFCD00002434
Formuła:
C₉H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 313 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 107…111 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002434 Numer CAS: 91-52-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-074-1 |