Drukuj
Kwas 2,3-dimetoksybenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115420050 115420250 115421000
ACRO115420050EA 110 PLN
ACRO115420050 ACRO115420250 ACRO115421000
Kwas 2,3-dimetoksybenzoesowy 99%
Kwas 2,3-dimetoksybenzoesowy
Formuła: C₉H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 314 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 121…124 °C
Gęstość: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002432
Numer CAS: 1521-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-188-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g