Drukuj
Mikro filtr świecowy
Dostawca: DWK Life Sciences
258572107 258572201 258572304 258572407
SCOT258572107EA 2060 PLN
SCOT258572107 SCOT258572201 SCOT258572304 SCOT258572407
Mikro filtr świecowy
Filtry Filtry zanurzeniowe, rurki filtracyjne
These micro filter candles are made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.