Drukuj
Kolby okrągłodenne z dwoma szyjami i standardowymi szlifami, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
241832604 241832707 241833609 241834408 241835404 241833703 241835601
SCOT241832604EA 238 PLN
SCOT241832604 SCOT241832707 SCOT241833609 SCOT241834408 SCOT241835404 SCOT241833703 SCOT241835601
Kolby okrągłodenne z dwoma szyjami i standardowymi szlifami, DURAN®
Kolby Kolby okrągłodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
One vertical centre neck and one parallel side neck. With matt white labelling area.
* Rozmiar ISO inny niż DIN
Certyfikaty: DIN 12394.