Drukuj
Kolba, okrągłodenna z trójszyjna i szlifami, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
241853602 241854401 241854504 241854607 241855509 241855603 241856308
SCOT241853602EA 357 PLN
SCOT241853602 SCOT241854401 SCOT241854504 SCOT241854607 SCOT241855509 SCOT241855603 SCOT241856308
Kolba, okrągłodenna z trójszyjna i szlifami, DURAN®
Kolby Kolby okrągłodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Dwie równoległe szyje boczne.
DIN 12392
Certyfikaty: DIN 12392