Kwas 3-hydroksy-p-anizydowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, Isovanillic acid
A13709.06
A13709.14
A13709.22
A13709.06EA
310
PLN
A13709.06
A13709.14
A13709.22
Kwas 3-hydroksy-p-anizydowy ≥97%
Kwas 3-hydroksy-p-anizydowy
Purity: 97+%
CAS No.: 645-08-9
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 251-255°
Beilstein Reference: 2208365
Formuła:
C₈H₈O₄ Temp. Wrzenia: 327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 251…255 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002507 Numer CAS: 645-08-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-430-5 |