Drukuj
Próbnik do poboru węży deszczowej, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
1100-1000 1120-1000 1160-1000
NALG1100-1000EA 1160 PLN
NALG1100-1000 NALG1120-1000 NALG1160-1000
Próbnik do poboru węży deszczowej, Nalgene®
Próbniki Próbniki do cieczy
Storm water samplers with HDPE bottle.
  • Leakproof when closure is applied
  • Device intended for one-time use
Suitable for collecting samples for inorganic analyses.
Certyfikaty: EPA NPDES MSGP.
Uwaga: Not for oil and grease sample collection.
*Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904