Drukuj
Probówki na próbki, dno stożkowe, z zakrętką, Corning® Gosselin™
Dostawca: Corning
Corning®
GOSSTC50-04EA 701 PLN
GOSSTC50-04 GOSSTC50-01 GOSSTC15A-03 GOSSTC15A-01
Probówki na próbki, dno stożkowe, z zakrętką, Corning® Gosselin™
Probówki Probówki
PP, translucent, with HDPE cap.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Non sterile or sterile
  • Printed graduations