Drukuj
Kwas 4-metoksysalicylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
174240100 174240500
ACRO174240100EA 368 PLN
ACRO174240100 ACRO174240500
Kwas 4-metoksysalicylowy 99%
Kwas 4-metoksysalicylowy
Formuła: C₈H₈O₄
Temp. Wrzenia: 327 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 157…159 °C
Numer MDL: MFCD00002450
Numer CAS: 2237-36-7
Numer WE (dawny EINECS): 218-801-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥98.5 %