Kwas 3-metoksysalicylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01658.06
L01658.14
L01658.06EA
183
PLN
L01658.06
L01658.14
Kwas 3-metoksysalicylowy ≥98%
Kwas 3-metoksysalicylowy
Purity: 98+%
CAS No.: 877-22-5
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 151-152°
Beilstein Reference: 2209642
Formuła:
C₈H₈O₄ Temp. topnienia: 151…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002445 Numer CAS: 877-22-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-888-9 |