Drukuj
VWR®, Akcesoria do cyrkulatorów
Dostawca: VWR Collection
462-0271EA 2320 PLN
462-0271 462-0272 462-0273 462-0274
VWR®, Akcesoria do cyrkulatorów
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, otwarte
Sonda ze stali nierdzewnej do stosowania z każdym urządzeniem wyposażonym w kontrolery Advanced Digital (AD) lub Advanced Programmable (AP). Wymiary sondy: długość 152 mm, średnica 4,7 mm.