Drukuj
Butla Woulffa, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
247104401 247105406 247107304
SCOT247104401EA 877 PLN
SCOT247104401 189-1110 SCOT247107304
Butla Woulffa, DURAN®
Butelki i butle Butle Woulffa
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3 przezroczyste.
  • Z tubulaturą dolną NS 19/26
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
Butelka z 3 uziemionymi szyjkami.
Certyfikaty: DIN 12481.