Drukuj
Mikro lejek filtracyjny, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
258575104 258575207 258575301 258575404
SCOT258575104EA 187 PLN
SCOT258575104 SCOT258575207 SCOT258575301 SCOT258575404
Mikro lejek filtracyjny, DURAN®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki do mikrofiltracji
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • For filtration of very small volumes
  • Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
  • Very good temperature resistance
With integrated sintered glass filter plate.