Drukuj
Kwas p-anizydowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
8.05971.0250EA 215 PLN
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
Kwas p-anizydowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas p-anizydowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 275 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 182…185 °C
Gęstość: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002542
Numer CAS: 100-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-818-5
Klasyfikacja Merck : 13,00669