Kwas p-anizydowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 100-09-4
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 185°(365°F)
Odour: Odourless
pH: 3-4
Melting Point: 182-185°
Boiling Point: 275-277°
Beilstein Reference: 508910
Merck Reference: 14,666
MDL No.: MFCD00002542
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. Wrzenia: 275…277 °C Temp. topnienia: 182…185 °C Gęstość: 1,385 Temp. Zapłonu: 185 °C (365 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002542 Numer CAS: 100-09-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-818-5 Klasyfikacja Merck : 14,666 |