Drukuj
Kwas p-anizydowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
152370010 152371000 152372500 152370051
ACRO152370010EA 802 PLN
ACRO152370010 ACRO152371000 ACRO152372500 ACRO152370051
Kwas p-anizydowy 98%
Kwas p-anizydowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 275 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 181…186 °C
Gęstość: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002542
Numer CAS: 100-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-818-5
Klasyfikacja Merck : 13,00669
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
GC ≥97.5 %