Kwas 4-etoksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12309.14
A12309.22
A12309.36
A12309.14EA
280
PLN
A12309.14
A12309.22
A12309.36
Kwas 4-etoksybenzoesowy ≥98%
Kwas 4-etoksybenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 619-86-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 197-199°
Beilstein Reference: 2207349
Formuła:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Temp. topnienia: 197…199 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002545 Numer CAS: 619-86-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-616-3 |