4-Dodecyloxybenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Dodecyloxy)benzoic acid
B22689.06
B22689.14
B22689.06EA
279
PLN
B22689.06
B22689.14
4-Dodecyloxybenzoic acid ≥98%
4-Dodecyloxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2312-15-4
Molecular Formula: C19H30O3
Formula Weight: 306.45
Melting Point: 132-137°
Beilstein Reference: 2215914
Formuła:
C₁₉H₃₀O₃ MW: 306.45 g/mol Temp. Wrzenia: 420 Temp. topnienia: 132…137 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002543 Numer CAS: 2312-15-4 Numer WE (dawny EINECS): 219-004-0 |