Kwas 4-butoksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21506.14
B21506.22
B21506.14EA
567
PLN
B21506.14
B21506.22
Kwas 4-butoksybenzoesowy ≥98%
Kwas 4-butoksybenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 1498-96-0
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 146-147° (C-N)
MDL No.: MFCD00002546
Formuła:
C₁₁H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 146…147 °C (C-Nematic) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002546 Numer CAS: 1498-96-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-104-6 |