Kwas m-anizydowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10767.18
A10767.30
A10767.18EA
262
PLN
A10767.18
A10767.30
Kwas m-anizydowy ≥99%
Kwas m-anizydowy
Purity: 99%
CAS No.: 586-38-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 104-108°
Boiling Point: 170-172°/10mm
Beilstein Reference: 508838
MDL No.: MFCD00002499
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. Wrzenia: 170…172 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 104…108 °C Gęstość: 1,14 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002499 Numer CAS: 586-38-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-574-9 |