Drukuj
Kwas m-anizydowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Anisic acid, 3-Methoxybenzoic acid
152470250 152471000 152475000
ACRO152470250EA 190 PLN
ACRO152470250 ACRO152471000 ACRO152475000
Kwas m-anizydowy 98%
Kwas m-anizydowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 170…172 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 103…108 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002499
Numer CAS: 586-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-574-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
GC ≥97.5 %