Drukuj
Kwas o-anyżowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
173751000 173755000 173750025
ACRO173751000EA 250 PLN
ACRO173751000 ACRO173755000 ACRO173750025
Kwas o-anyżowy 99%
Kwas o-anyżowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 98…102 °C
Gęstość: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002431
Numer CAS: 579-75-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-447-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
HPLC ≥98.5 %