Kwas 2-etoksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14758.14
A14758.22
A14758.36
A14758.14EA
286
PLN
A14758.14
A14758.22
A14758.36
Kwas 2-etoksybenzoesowy ≥98%
Kwas 2-etoksybenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 134-11-2
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 174…175 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 19…20 °C Gęstość: 1,105 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002438 Numer CAS: 134-11-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-130-3 |