Kwas 4-hydroksy-3,5-dinitrobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22474.03
B22474.06
B22474.03EA
351
PLN
B22474.03
B22474.06
Kwas 4-hydroksy-3,5-dinitrobenzoesowy ≥98%
Kwas 4-hydroksy-3,5-dinitrobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 1019-52-9
Molecular Formula: C7H4N2O7
Formula Weight: 228.12
Melting Point: 248-252°
MDL No.: MFCD00017000
Formuła:
C₇H₄N₂O₇ Temp. topnienia: 248…252 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017000 Numer CAS: 1019-52-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-814-8 |