Drukuj
Mikrofiltr imersyjny
Dostawca: DWK Life Sciences
258571308 258571102 258571205 258571402
SCOT258571308EA 1650 PLN
SCOT258571308 SCOT258571102 SCOT258571205 SCOT258571402
Mikrofiltr imersyjny
Filtry Filtry zanurzeniowe, rurki filtracyjne
Autoklawowalne mikrofiltry imersyjne do odwróconej filtracji ie. ekstrakcja czystego filtratu.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.