Drukuj
Zaciski do węży
Dostawca: USBECK Laborgeräte
1612 1610 1611
USBE1612EA 7.1 PLN
USBE1612 USBE1610 USBE1611
Zaciski do węży
Zaciski Zaciski do węży
Tubing clamps made of stainless steel. Band width 10 mm.